Z641278
BRAND® centrifuge tube caps
for 48 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
Características
for 48 mL tubes
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
BRAND
Descrição geral
Our caps for PP centrifuge tubes are made from high-quality polethylene (PE), ensuring a secure fit and reliable sealing.
Outras notas
BR115370 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)