Documentos Principais
Z640530
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 50-1250 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
fabricante/nome comercial:
Eppendorf® 0030 073.860
Eppendorf® 022491768
Comprimento:
76 mm
volume máximo:
1.25 mL
esterilidade:
non-sterile
embalagem:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 073.860
Eppendorf® 022491768
faixa de medição de volume
50-1250 μL
técnica(s)
PCR: suitable
Comprimento
76 mm
volume máximo
1.25 mL
Descrição geral
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)