Z640514
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 20-300 μL
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
pack of 960 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 073.827
Eppendorf® 022491741
faixa de medição de volume
20-300 μL
técnica(s)
PCR: suitable
Comprimento
55 mm
volume máximo
300 μL
volume
20—300 μL
Descrição geral
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)