Z640166
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 0.1-20 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
0.1—20 μL
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 010.019
Eppendorf® 022491130
faixa de medição de volume
0.1-20 μL
Comprimento
40 mm
volume máximo
20 μL
volume
0.1—20 μL
Descrição geral
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informações legais
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)