Key Documents
Z637378
Pursept®-AF disinfectant
volume 2 L
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
fabricante/nome comercial
BRAND 44850
volume
2 L
20000 mL
aplicação(ões)
detection
Descrição geral
Cleaning and disinfection of floors, walls and fittings in one operation.
Ingredients:
100 g Pursept-AF contain: 12.5 g Dicedyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g Alkylpropylenediamine-bis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g Bis(aminopropyl)-laurylamine, auxiliary agents
Outras notas
BR44850 (India)
Informações legais
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3