Documentos Principais
Z623512
Hettich® ROTANTA 460/460R centrifuge
ROTANTA 460, AC/DC input 240 V AC
Sinônimo(s):
centrifuge hettich, hettich centrifuges
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
Características
cooling: no
fabricante/nome comercial
Hettich 5650
A × L × P
453 mm (17.5 in.) × 554 mm (21.75 in.) × 707 mm (27.75 in.)
peso
106 kg (234 lb)
Descrição geral
  • Large capacity universal benchtop centrifuge
  • Available in non-refrigerated (460) and refrigerated (460R) versions
  • Temperature Range (460R): -20°C to + 4°C
  • Capacity: 4 x 750 mL (Swing-out)
  • Max RPM/RCF: 15,000/24,400 (fixed angle)
  • 89 user defined programs
  • High speed plate rotor (6,446 g)
  • Special braking ramp for spinning blood bags
  • Bi-Directional serial interface (optional)
  • Control Panel lock with key (optional)
  • CE Compliant
Embalagem
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)