Z617687
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
Sinônimo(s):
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
graduations: no
embalagem
case of 10000 (10 x 1000ea)
fabricante/nome comercial
Greiner 683201
técnica(s)
PCR: suitable
diâmetro da tampa
6.3 mm
capacidade
0.2 mL
diâmetro do tubo
5.4 mm
adequação
suitable for (PCR applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)