Z382077
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Sinônimo(s):
carboys
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
polypropylene spigot and screw closure
descrição
Not recommended for use with most organic solvents
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2324 style
C × L × A
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
capacidade nominal
8 L (2 gal)
Descrição geral
Resistência química/física