Documentos Principais
Z376418
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCR microtubes
capacity 0.2 mL , with attached caps
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiais
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
descrição
Autoclavable
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
graduations: no
embalagem
pkg of 1,000 tubes
fabricante/nome comercial
Agilent 410091
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL , with attached caps
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Thin-walled, specifically designed to fit the RoboCycler96. Tested to ensure ideal contact with the thermal block; no mineral oil needed. Certified DNase- and RNase-free. All tolerate organic solvent reactions and temperatures from −4 to 121 °C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z376418-1PAK4061833580240