Z373400
LiposoFast Liposome Factory
Basic unit with stabilizer
Sinônimo(s):
Factory for Liposomes, LiposoFast Kit, Liposome Factory
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Includes membrane support capsule, two 0.5 mL gas-tight syringes, benchtop stabilizer, and 50 polycarbonate membranes, 100 nm pore size.
esterilidade
non-sterile
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)