Z334421
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
red
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
red
Características
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
fabricante/nome comercial
BRAND 4341052
Parâmetros
−20-+90 °C temperature
C × L × A
265 mm × 126 mm × 38 mm
diâmetro do tubo
11 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)