Z330469
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass key
Junta
joint: ST/NS29/32
descrição
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated
fabricante/nome comercial
Lenz 4.0020.70
capacidade
1,000 mL
tamanho do furo do plugue da torneira
4.0 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH