Documentos Principais
Z330086
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 50 mL, with cap
Sinônimo(s):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Junta
Joints threaded neck (GL32)
Características
with cap
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 129628
capacidade
50 mL
diâmetro × A
38 mm × 80 mm
cor
natural
Descrição geral
Flexible, translucent.
Outras notas
BR129628 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)