Z329509
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polymethylpentene
Junta
joint ST/NS neck24/29
esterilidade
non-sterile
Características
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
Altura
298 mm
capacidade
1,000 mL
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.