Z326488
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck19/26
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37410
faixa de medição de volume
500 mL, accuracy: 0.25 mL
capacidade
500 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.