BR37412
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
polypropylene stopper, amber borosilicate glass 3.3 flask, capacity 20 mL, accuracy, 0.06 mL
Sinônimo(s):
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS12/21
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
Características
accuracy 0.06 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37412
capacidade
20 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)