Z326186
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidade
20 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.