Documentos Principais
Z326194
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidade
25 mL
Descrição geral
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
BR37047 (India)
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.