Documentos Principais
Z329282
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 50 mm, diam. 20 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated
oval
fabricante/nome comercial
BRAND 137315
Comprimento
50 mm
Diâmetro
20 mm
Descrição geral
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Outras notas
BR137315 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG