Z329223
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 20 mm, diam. 10 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Stirring rods
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
oval
fabricante/nome comercial
BRAND 137302
Comprimento
20 mm
Diâmetro
10 mm
Descrição geral
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Outras notas
BR137302 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)