Key Documents
Z329207
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 10 mm, diam. 5 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Stirring rods
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated
oval
fabricante/nome comercial
BRAND 137300
Comprimento
10 mm
Diâmetro
5 mm
Descrição geral
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Outras notas
BR137300 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG