Z326860
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Sinônimo(s):
Volumetric Flask with Glass Stopper
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
Junta
joint: ST/NS neck10/19
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND 37257
faixa de medição de volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidade
20 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.