Z0377
Anti-Zyxin antibody, Mouse monoclonal
clone ZOL301, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ESP-2, Anti-HED-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ZOL301, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 82-84 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZYX(7791)
mouse ... Zyx(22793)
rat ... Zyx(114636)
Descrição geral
Aplicação
- Western blotting
- Immunofluorescence staining
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)