X2879
Xanthosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N4O15P3 · xC6H15N
Peso molecular:
524.17 (free acid basis)
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
Produtos recomendados
forma física
Supplied as a 10 mM solution in water
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?