X3003
Xanthosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
cXMP
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
peso molecular
apparent mol wt 367.2
embalagem
vial of 2 mg
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)NC(=O)Nc34
InChI
1S/C10H11N4O8P/c15-5-6-3(1-20-23(18,19)22-6)21-9(5)14-2-11-4-7(14)12-10(17)13-8(4)16/h2-3,5-6,9,15H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,16,17)
chave InChI
AAUQFLOPCIXUSK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3