WH0116173M1
Monoclonal Anti-CMTM5 antibody produced in mouse
clone 2G1-6B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CKLFSF5_v3, Anti-CKLFSF5_v5, Anti-FLJ37521, Anti-chemokine-like factor super family 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G1-6B10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CMTM5(116173)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MLSARDRRDRHPEEGVVAELQGFAVDKAFLTSHKGILLETELALTLIIFICFTASISAYMAAALLEFFITLAFLFLYATQYYQRFDRINWPCLDFLRCVSAIIIFLVVSFAAVTSRDGAAIAAFVFGIILVSIFAYDAFKIYRTEMAPGASQGDQQ
forma física
Informações legais