WH0022943M1
Monoclonal Anti-DKK1 antibody produced in mouse
clone 4D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKK1, Anti-SK, Anti-dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DKK1(22943)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
QPYPCAEDEECGTDEYCASPTRGGDAGVQICLACRKRRKRCMRHAMCCPGNYCKNGICVSSDQNHFRGEIEETITESFGNDHSTLDGYSRRTTLSSKMYH
forma física
Informações legais