Documentos Principais
WH0006574M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC20A1 antibody produced in mouse
clone 6A9-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GLVR1, Anti-Glvr1, Anti-PIT1, Anti-PiT1, Anti-solute carrier family 20 (phosphate transporter), member 1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A9-F2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC20A1(6574)
Descrição geral
Retrovirus receptors allow infection of human and murine cells by various retroviruses. The receptors that have been identified at the molecular level include CD4 (MIM 186940) for human immunodeficiency virus, Rec1 for murine ecotropic virus, and GLVR1 for gibbon ape leukemia virus (see MIM 182090). These 3 proteins show no homology to one another at the DNA or protein level. GLVR1 is a sodium-dependent phosphate symporter.[supplied by OMIM
Imunogênio
SLC20A1 (AAH19944, 1 a.a. ~ 679 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MATLITSTTAATAASGPLVDYLWMLILGFIIAFVLAFSVGANDVANSFGTAVGSGVVTLKQACILASIFETVGSVLLGAKVSETIRKGLIDVEMYNSTQGLLMAGSVSAMFGSAVWQLVASFLKLPISGTHCIVGATIGFSLVAKGQEGVKWSELIKIVMSWFVSPLLSGIMSGILFFLVRAFILHKADPVPNGLRALPVFYACTVGINLFSIMYTGAPLLGFDKLPLWGTILISVGCAVFCALIVWFFVCPRMKRKIEREIKCSPSESPLMEKKNSLKEDHEETKLSVGDIENKHPVSEVGPATVPLQAVVEERTVSFKLGDLEEAPERERLPSVDLKEETSIDSTVNGAVQLPNGNLVQFSQAVSNQINSSGHYQYHTVHKDSGLYKELLHKLHLAKVGDCMGDSGDKPLRRNNSYTSYTMAICGMPLDSFRAKEGEQKGEEMEKLTWPNADSKKRIRMDSYTSYCNAVSDLHSASEIDMSVKAEMGLGDRKGSNGSLEEWYDQDKPEVSLLFQFLQILTACFGSFAHGGNDVSNAIGPLVALYLVYDTGDVSSKVATPIWLLLYGGVGICVGLWVWGRRVIQTMGKDLTPITPSSGFSIELASALTVVIASNIGLPISTTHCKVGSVVSVGWLRSKKAVDWRLFRNIFMAWFVTVPISGVISAAIMAIFRYVILRM
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)