WH0005335M1
Monoclonal Anti-PLCG1 antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PLC1, Anti-PLC148, Anti-PLCII, Anti-PLCgamma1, Anti-phospholipase C, gamma 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLCG1(5335)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
LKNNYSEDLELASLLIKIDIFPAKQENGDLSPFSGTSLRERGSDASGQLFHGRAREGSFESRYQQPFEDFRISQEHLADHFDSRERRAPRRTRVNGDNRL
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado