WH0004586M7
Monoclonal Anti-MUC5AC antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MUC5, Anti-mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC5AC(4586)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
NQSTCAVYHRSLIIQQQGCSSSEPVRLAYCRGNCGDSSSMYSLEGNTVEHRCQCCQELRTSLRNVTLHCTDGSSRAFSYTEVEECGCMGRRCPAPGDTQH
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais