WH0004088M5
Monoclonal Anti-SMAD3 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZP586N0721, Anti-DKFZp686J10186, Anti-HSPC193, Anti-HsT17436, Anti-JV152, Anti-MADH3, Anti-MGC60396, Anti-SMAD, mothers against DPP homolog 3 (Drosophila), Anti-Smad 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD3(4088)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSSILPFTPPIVKRLLGWKKGEQNGQEEKWCEKAVKSLVKKLKKTGQLDELEKAITTQNVNTKCITIPRSLDGRLQVSHRKGLPHVIYCRLWRWPDLHSHHELRAMELCE
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado