Key Documents
661228
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
76-80 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
chave InChI
HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in a palladium-catalyzed synthesis of indole systems containing fused medium- and large-ring heterocycles.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 2404-2404 (2006)