SAB1400160
Monoclonal Anti-SMAD3 antibody produced in mouse
clone 7F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZP586N0721, Anti-DKFZp686J10186, Anti-HSPC193, Anti-HsT17436, Anti-JV152, Anti-MADH3, Anti-MGC60396, Anti-Smad 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD3(4088)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
VCVNPYHYQRVETPVLPPVLVPRHTEIPAEFPPLDDYSHSIPENTNFPAGIEPQSNIPETPPPGYLSEDGETSDHQMNHSMDAGSPNLSPNPMSPAHNNLDL
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)