WH0003925M1
Monoclonal Anti-STMN1 antibody produced in mouse
clone 3A9, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-LAP18, Anti-Lag, Anti-OP18, Anti-PP17, Anti-PP19, Anti-PR22, Anti-SMN, Anti-stathmin 1/oncoprotein 18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STMN1(3925)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
PKKKDFSLEEIQKKLEAAEERRKSHEAEVLKQLAEKREHEKEVLQKAIEENNNFSKMAEEKLTHKMEANKENREAQMAAKLERLREKDKHIEEVRKNKESKDPADETEAD
forma física
Informações legais