Z203017
Flow controller for flash-chromatography assembly with threaded joints
joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
grau
for chromatography
técnica(s)
LPLC: suitable
adequação
suitable for chromatography
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)