Key Documents
WH0003833M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KIFC1 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HSET, Anti-KNSL2, Anti-MGC1202, Anti-MKLP2, Anti-RAB6KIFL, Anti-kinesin family member C1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIFC1(3833)
Imunogênio
KIFC1 (AAH00712, 53 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDPQRSPLLEVKGNIELKRPLIKAPSQLPLSGSRLKRRPDQMEDGLEPEKKRTRGLGATTKITTSHPRVPSLTTVPQTQGQTTAQKVSKKTGPRCSTAIA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services