Documentos
WGA2
Sigma-Aldrich
Kit de amplificação de genoma total (WGA) completo GenomePlex®
Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue
Sinônimo(s):
Whole genome amplification kit
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
técnica(s)
whole genome amplification: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O kit de amplificação de genoma completo GenomePlex® utiliza tecnologia exclusiva baseada na fragmentação aleatória de DNA genômico e conversão dos fragmentos pequenos resultantes em moléculas de bibliotecas amplificáveis por PCR flanqueadas por sítios de priming universais. A amplificação de genoma completo (WGA) é obtida por meio de amplificação por PCR das moléculas da biblioteca usando primers de oligonucleotídeos universais. Ele contém tudo o que é necessário para a amplificação de genoma completo, incluindo uma enzima otimizada, a DNA polimerase de WGA. Pode ser usado em várias aplicações e é adequado para uso com DNA genômico purificado a partir de uma variedade de fontes, incluindo cartões de sangue, sangue total, swabs bucais, solo, planta e soro. Permite que o pesquisador gere uma amplificação do DNA genômico representativa, de cerca de 500 vezes.
Aplicação
O kit de amplificação completa de genoma total (WGA) GenomePlex® foi usado na amplificação de DNA. Este kit também é adequado para uso em aplicações a jusante (downstream), incluindo:
  • análise de microarranjo
  • Análise de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP)
  • Análise de repetição curta em tandem (STR)
  • Arquivamento de DNA
Características e benefícios
  • Maior rendimento a partir de uma quantidade mínima de molde: Amplificação de quantidades de nanograma de DNA genômico para rendimentos da ordem de microgramas (cerca de 10 μg) em menos de cerca de três horas
  • Os nanogramas de amostras podem ser preservados a –20 °C para uso futuro
  • Escolha dentre uma variedade de fontes de DNA: sangue total, swab bucal, cartão de sangue, planta, solo e tecido embebido em parafina e fixado em formalina (FFPE)
  • A DNA polimerase para amplificação de genoma completo (WGA) aumenta a precisão da amplificação
  • Representação de todo o genoma sem viés de alelo detectável
  • Compatível com muitas aplicações a jusante (downstream), como ensaios TaqMan®, análise de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP), análise de hibridização genômica comparativa (CGH)
Outras notas
As sequências dos primers universais fornecidas neste kit são consideradas proprietárias.
Informações legais
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 e reivindicações de patente fora dos EUA correspondentes à patente dos EUA expirada n.º 5.079.352. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito realizar qualquer método patenteado e nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a relato remunerado ou passível de outra consideração comercial dos resultados das atividades do comprador. Este produto destina-se apenas ao uso em pesquisa. Usos diagnósticos sob as patentes da Roche requerem uma licença separada da Roche. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologySDS
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Levi Yant et al.
The Plant cell, 22(7), 2156-2170 (2010-08-03)
The Arabidopsis thaliana transcription factor APETALA2 (AP2) has numerous functions, including roles in seed development, stem cell maintenance, and specification of floral organ identity. To understand the relationship between these different roles, we mapped direct targets of AP2 on a
M Korabecna et al.
Neoplasma, 63(3), 402-410 (2016-03-02)
Tubulocystic renal cell carcinoma (TRCC) represents a rare tumor with incidence lower than 1 % of all renal carcinomas. This study was undertaken to contribute to characterization of molecular signatures associated with TRCC and to compare them with the features of papillary
Tao Chen et al.
Toxicology, 292(2-3), 63-70 (2011-11-15)
Furan, a widely used industrial compound, has been found in a number of heated food items. Furan is carcinogenic to rats and mice, but the mechanism behind its carcinogenic effect is still not well understood. In this study, we tested
Karolina Åberg et al.
European journal of human genetics : EJHG, 20(9), 953-955 (2012-03-02)
DNA from Epstein-Barr virus-transformed lymphocyte cell lines (LCLs) has proven useful for studies of genetic sequence polymorphisms. Whether LCL DNA is suitable for methylation studies is less clear. We conduct a genome-wide methylation investigation using an array set with 45
Zhong Zhao et al.
Nature, 465(7301), 1089-1092 (2010-06-26)
The classic phytohormones cytokinin and auxin play essential roles in the maintenance of stem-cell systems embedded in shoot and root meristems, and exhibit complex functional interactions. Here we show that the activity of both hormones directly converges on the promoters
Artigos
In recent years, array-based Comparative Genomic Hybridization (aCGH) has been refined to determine chromosomal changes at progressively higher resolutions. This evolving technology is, however, somewhat hampered by the large DNA input requirement—a minimum of 150,000 copies of a human genome, or 0.5 μg, are generally needed per sample to process one CGH array.
In recent years, array-based Comparative Genomic Hybridization (aCGH) has been refined to determine chromosomal changes at progressively higher resolutions. This evolving technology is, however, hampered by the large DNA input requirement—a minimum of 150,000 copies of a human genome, or 0.5 μg, are generally needed per sample to rocess one CGH array.
The assessment of DNA quality is a crucial first step in acquiring meaningful data from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues, and other sources of damaged DNA. Using intact genomic DNA is key for successful analysis of chromosomal aberrations (e.g. SNP analysis, LOH, aCGH, etc.).
Protocolos
Genomic DNA from soil samples can be easily damaged by nucleases and contaminating debris resulting in low DNA yields. As a result, the researcher’s ability to perform downstream analysis may be compromised. After isolating DNA from the soil sample, the GenomePlex® Whole Genome Amplification Protocol is followed
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify and purify genomic DNA from saliva
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
Whole blood is a common source of material used to perform genetic analysis. Many times genomic DNA isolated from whole blood samples is of low yield. This protocol is a simple method to isolate DNA from fresh or aged whole blood products. Once the DNA is isolated, it can be amplified using the GenomePlex® Whole Genome Amplification protocol.
Ver tudo