W3513
Água
HPLC grade, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
H2O
About This Item
Produtos recomendados
product name
Água, BioPerformance Certified
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
3 mmHg
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorção
≤0.05 at 290
atividade externa
DNase, RNase, none detected
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a component of the reaction mixture for polymerase chain reaction (PCR)
- in the dilution of plasmids for real-time PCR
- as a component of 1X TE buffer and library elution buffer (LEB)
Nota de preparo
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
3-D Culture Matrix™ Collagen I may be used as a gel on which to grow cells or a media additive alone or in concert with other basement membrane components to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.