Documentos Principais
VIV108011
SynVivo SynBBB 3D blood brain barrier model chip, IMN2 linear configuration
About This Item
Código UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.35
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
SynVivo 108011
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Linear co-culture chip-IMN2-Linear Channel Barrier type: Slits, Slit width: 3 μm, Distance between slits: 50 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Outer Channel width: 200 μm, Central Channel width: 500 μm, Device depth: 100 μm. This device enables a novel microfluidics based tubular Airway and Air Liquid Interface model mimicking the lung architecture.
Ligação
LInk to Publications
application text
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
VIV108011-1EA4061841685074