Documentos Principais
VIV102008
SynVivo SynRAM 3D Inflammation model chip, IMN2 radial configuration
About This Item
Código UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
SynVivo 102008
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
SynRAM Inflammation model chip - Barrier type: Pillars, Distance between pillars: 8 μm, Barrier height: 3 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Outer Channel width: 200 μm, Device depth: 100 μm. This chip is used to create the SynRAM inflammation model in monoculture or co-culture configurations
Ligação
LInk to Publications
application text
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)