V9130
N-Vanillylnonanamide
≥97%, powder
Sinônimo(s):
Capsaicin synthetic, N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide, N-Vanillylpelargonamide, Nonanoic acid vanillylamide, Nonylvanylamide, Pelargonic acid vanillylamide, Pseudocapsaicin
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
chave InChI
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Trpv1(83810) , Trpv4(66026)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?