Documentos Principais
V5760
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, green cap, vial type, id field
Sinônimo(s):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.22
Materiais
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
esterilidade
sterile (DNAse and RNAse free)
Características
vial type id field
Internal thread
embalagem
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
fabricante/nome comercial
Greiner 121277
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro da tampa
12.6 mm
capacidade
2 mL
diâmetro do tubo
12.5 mm
cor
green cap
Descrição geral
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Informações legais
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)