V0389
Anti-VGLUT1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BNPI, Anti-Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 60 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using synaptic vesicle (SV) fraction of rat brain.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC17A7(57030)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)