UC175
(S)-(+)-Mephenytoin
≥98% (HPLC), solid, CYP2B6 & CYP2C19 substrate
Sinônimo(s):
(S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(S)-(+)-Mephenytoin, solid, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
pf
135-138 °C
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
chave InChI
GMHKMTDVRCWUDX-LBPRGKRZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox