Documentos Principais
TP0400
Sigma-Aldrich
Total Protein Kit, Micro Pyrogallol Red Method
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
uso
sufficient for ~240 manual assays
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colorimetric assay based on pyrogallol red bound to basic amino acid groups. An increase in absorbance at 600 nm is directly proportional to the increase in protein concentration.
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • Protein standard solution, analytical standard, 0.5 mg/mL 1 x 5
  • Total Protein Reagent, Micro Pyrogallol Red Method 2 x 120
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Diana V Portan et al.
BioMed research international, 2019, 7574635-7574635 (2019-04-25)
The effect of an electric field within specific intensity limits on the activity of human cells has been previously investigated. However, there are a considerable number of factors that influence the in vitro development of cell populations. In biocompatibility studies