TMO312751-9125
Nalgene® Dropper Bottle without tip or cap
white low-density polyethylene, volume 4 mL, case of 2000 ea
Sinônimo(s):
LDPE dropper bottle, dispensing bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
white low-density polyethylene
embalagem
case of 2000 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 312751-9125
capacidade
4 mL
volume
4 mL
Descrição geral
Repeatedly carry out reliable routine dispensation with Thermo Scientific Nalgene LDPE Dropper Bottles, made of low-density polyethylene. These bottles are to be used with Nalgene controlled dropper tips and closures.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)