Documentos Principais
TMO140652
Nunc® Cell Culture Inserts in 12-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
Sinônimo(s):
multidish membrane insert, treated membrane insert
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiais
polycarbonate
esterilidade
sterile
embalagem
case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
fabricante/nome comercial
Nunc 140652
tamanho de poro
0.4 μm pore size
tipo de ligação
cell culture treated
Descrição geral
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)