T9950
Tau-352 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinônimo(s):
Human Tau Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
36.8 kDa
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.