AG960
Tau-441, humano recombinante
Sinônimo(s):
Proteína Tau
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Chemicon®
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Tau-441
MOL. WT.: 45,900
CONTEÚDO DE PEPTÍDEOS: 50 μg por frasco (teor e concentração de proteína determinados por ensaios de proteína BCA utilizando BSA como padrão).
CONTADOR DE ÍONS: Liofilizado em tampão final de MES 50 mM, pH 6,8, NaCl 100 mM e EGTA 0,5 mM.
MOL. WT.: 45,900
CONTEÚDO DE PEPTÍDEOS: 50 μg por frasco (teor e concentração de proteína determinados por ensaios de proteína BCA utilizando BSA como padrão).
CONTADOR DE ÍONS: Liofilizado em tampão final de MES 50 mM, pH 6,8, NaCl 100 mM e EGTA 0,5 mM.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Neurociência
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Doenças neurodegenerativas
forma física
Pó liofilizado branco. Ressuspender em água a uma concentração de 1 mg/ml. Isto lhe dará um final de MES 50 mM, pH 6,8, NaCl 100 mM e EGTA 0,5 mM.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha seco a -20ºC por até 12 meses após a data de recebimento. Após a reconstituição, manter entre -20ºC e -70ºC por até 2 semanas em alíquotas não diluídas. Evite ciclos de congelamento/descongelamento para evitar agregação.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1