Key Documents
RAB1085
Sigma-Aldrich
Human Tau ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinônimo(s):
Human Tau Detection, Tau ELISA
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/ml
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects human Tau. Other species are not determined.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials